Learn More
Vinyltriméthylsilane, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.30€ - 416.00€
Identifiants chimiques
CAS | 754-05-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.236 |
Numéro MDL | MFCD00008606 |
Clé InChI | GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilane |
CID PubChem | 79102 |
Nom IUPAC | éthényl(triméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16989.06 |
5 g |
40.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16989.14 |
25 g |
134.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16989.22 |
100 g |
416.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
754-05-2 | |
100.236 | |
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N | |
79102 | |
C[Si](C)(C)C=C |
C5H12Si | |
MFCD00008606 | |
vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilane | |
éthényl(triméthyl)silane |
Spécification
54°C to 56°C | |
-132°C | |
C5H12Si | |
UN1993 | |
−24°C (−11°F) | |
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N | |
éthényl(triméthyl)silane | |
79102 | |
≥98% |
Vinyltrimethylsilane | |
754-05-2 | |
MFCD00008606 | |
956572 | |
vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilane | |
C[Si](C)(C)C=C | |
100.236 | |
100.24 | |
Mild |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P210-P280g-P243-P305+P351+P338-P403+P233
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves.
Take precautionary measures against static discharge.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store in a well-ventilated place.
Keep container tightly closed.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA