Learn More
Bromure de vinylmagnésium, solution 0,7M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-2799251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10759344
Marque: Thermo Scientific Acros 209391000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1826-67-1 | C2H3BrMg | 131.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1826-67-1, 109-99-9
Formule moléculaire C2H3BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 131.26
Numéro MDL MFCD00000042
Clé InChI XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme vinylmagnesium bromide, bromo ethenyl magnesium, vinyl magnesium bromide, magnesium, bromoethenyl, vinylmagnesium bromide solution, vinylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, bromovinylmagnesium, bromo vinyl magnesium, vinyl magnesiumbromide, grignard reagent
CID PubChem 74584
SMILES Br[Mg]C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinylmagnesium bromide
Couleur Marron
Note relative au nom 0.7M Solution in THF
Formule linéaire H2C=CHMgBr
Concentration 0.7 to 0.9M
Densité 0.9800g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Nom IUPAC Magnésium ; Éthène ; Bromure
Poids de la formule 131.25
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.98
Quantité 100 mL
Point d’éclair −17°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinylmagnesium bromide, 0.7M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.