Learn More
Acide vinylboronique, ester de pinacol, +97 %, stabilisé avec 0,05 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10400744
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75927-49-0
Formule moléculaire C8H15BO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.02
Numéro MDL MFCD00192492
Clé InChI DPGSPRJLAZGUBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane, vinylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, pinacol vinylboronate, stabilized with bht, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaoborolane, vbpe, pubchem23743, ethenylboronic acid pinacol ester
CID PubChem 5233012
Nom IUPAC 2-éthényl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinylboronic acid pinacol ester
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.9080g/mL
Point d’ébullition 40°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.908
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Stabilisateur 500ppm (BHT) max.
Poids de la formule 154.02
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre ou solide à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.