Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle imprimables par transfert thermique
Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
Marque:  Brady™ 236986
Code produit. 11563145
  • 555.00€ / 1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
  • Please Note: This material is UL recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spécification
Spécification
Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL
Acrylique, Permanent
Mat
Transfert thermique
Identification électrique et automatisée, identification de fils et câbles
7
7000 Labels/Roll
Rectangle
-70°C à +70°C
0,025 mm
37.85 x 12.7 mm
45,72 mm
12,70 mm
12,70 mm
Thermal Transfer Printable Labels
Blanc, Transparent
Vinyle
Étiquette imprimable par transfert thermique
BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
-70°C
1 rouleau
-94°F to +158°F
0,004 in
38.25 mm
1.49 in.
0,5 in
0,5 in