Learn More
Ansell Manches en vinyle
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
460 mm
Description
- Flexibilité supérieure
- Entièrement thermoscellées sans élastique exposé
- Excellente résistance aux perforations, aux accros et aux abrasions
- Excellente résistance aux produits chimiques, aux matières grasses, aux huiles et aux graisses
Spécification
Spécification
| Dimensions | Standard |
| Structure | Structure en vinyle |
| Type de produit | Manches non renforcées |
| Matériau | Vinyle |
| Couleur | Bleu |
| Stérilité | Non-sterile |
| Jetable | Limited-use |
| Type de bouchon | Elastic Ends |
| Type de couture | Seamless |
| Modèle | VSB8HS |
| Afficher plus |