Learn More
Brady™ Ruban de marquage en vinyle
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 ROLL
Description
- Entretien ménager
- Maintenance des installations, Marquage au sol
- Antiglisse
- Ruban de marquage d'allée
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | AMT-3-YELLOW |
| Description | Ruban de marquage d’allée - jaune |
| Dimensions (L x l) | 32.92 m x 76.20 mm |
| À utiliser avec (application) | Marquez les allées et les passages |
| Longueur (impériale) | 108 ft. |
| Longueur (métrique) | 33 mm |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Plage de températures (impériale) | -40°F to +176°F |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +80°C |
| Épaisseur | 0,034 mm |
| Afficher plus |