Learn More
Brady™ Rouleau continu en vinyle
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Longueur (métrique):
30 m
6,4 m
Largeur (métrique):
12,70 mm
29 mm
57 mm
101 mm
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Description
- B-7569 is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BS5609:1986 Section 2 et section 3 |
| Description | Rouleau en vinyle continu pour imprimante BBP3x |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Continuous |
| Matériau | Vinyle |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |