Learn More
Brady™ Rouleau continu en vinyle
Code produit. 13254229
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Longueur (métrique):
30 m
6,4 m
Largeur (métrique):
12,70 mm
29 mm
57 mm
101 mm
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 13254229
Marque: Brady™ 120918
B-7569 Vinyl Continuous Tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
  • B-7569 is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
Spécification
Certifications/Conformité BS5609:1986 Section 2 et section 3
Description Rouleau en vinyle continu pour imprimante BBP3x
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement None
Couleur Rouge
Finition Brillant
Format Continuous
Matériau Vinyle
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Rouleau continu
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Pour l’identification d’installations et de sécurité
À utiliser avec (équipement) BBP31, BBP33
Comprend Étiquettes 5S, étiquettes de sécurité, étiquettes d’avertissement, marqueurs de tuyau, étiquettes d’équipement et étiquettes visuelles sur le lieu de travail
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -20°C
Nb par paquet 1 Roll/Box
Quantité 1 rouleau
Type de logiciel Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
Plage de températures (impériale) -4°F to +167°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +75°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,026 mm
Dimensions (LxW) 30 m x 57 mm
Longueur (impériale) 98 ft.
Longueur (métrique) 30 m
Largeur (impériale) 2,244 in
Largeur (métrique) 57 mm
Alternate Part Number B30C-2250-7569-RD