Learn More
Bromure de vinyle, solution 1 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 428771000
103.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21665" pour bénéficier de cette offre.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Vinyl bromide | |
593-60-2, 109-99-9 | |
−17°C | |
C2H3Br | |
MFCD00000183 | |
0.927 | |
INLLPKCGLOXCIV-UHFFFAOYSA-N | |
bromoéthène | |
11641 | |
106.95 |
1M solution in THF | |
0.9270g/mL | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
H2C=CHBr | |
100 mL | |
vinyl bromide, bromoethylene, ethene, bromo, monobromoethylene, vinylbromid, bromure de vinyle, vinylbromide, polyvinyl bromide, ethylene, bromo, polyvinylbromide | |
BrC=C | |
106.95 | |
CHEBI:51311 |
Sécurité et traitement
- Vinyl bromide, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.