Learn More
Acétate de vinyle, 99 %, stab. avec 8-12 ppm d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Description
Vinyl acetate is used in the preparation of polyvinyl acetate emulsions and polyvinyl alcohol. It acts as a precursor to polyvinyl acetate. It serves as an ingredient in furniture-glue. It is also used to prepare copolymers with other monomers such as ethylene, acrylic acid. Further, it is used to make adhesives, paints and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de vinyle est utilisé dans la préparation d’émulsions d’acétate de polyvinyle et d’alcool polyvinylique. Il agit comme précurseur de l’acétate de polyvinyle. Il sert d’ingrédient dans la colle de meubles. Il est également utilisé pour préparer des copolymères avec d’autres monomères tels que l’éthylène, l’acide acrylique. De plus, il est utilisé pour fabriquer des adhésifs, des peintures et des plastiques.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants, les peroxydes, l’acide chlorosulfonique, l’imine d’éthylène, l’acide chlorhydrique, l’oléum, l’acide nitrique, l’acide sulfurique et l’2-aminoéthanol.
L’acétate de vinyle est utilisé dans la préparation d’émulsions d’acétate de polyvinyle et d’alcool polyvinylique. Il agit comme précurseur de l’acétate de polyvinyle. Il sert d’ingrédient dans la colle de meubles. Il est également utilisé pour préparer des copolymères avec d’autres monomères tels que l’éthylène, l’acide acrylique. De plus, il est utilisé pour fabriquer des adhésifs, des peintures et des plastiques.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants, les peroxydes, l’acide chlorosulfonique, l’imine d’éthylène, l’acide chlorhydrique, l’oléum, l’acide nitrique, l’acide sulfurique et l’2-aminoéthanol.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Vinyl acetate |
Note relative au nom | stabilized with 8 to 12ppm hydroquinone |
Point de fusion | -100°C |
Densité | 0.932 |
Point d’ébullition | 72°C to 73°C |
Point d’éclair | −8°C (18°F) |
Odeur | Sweet |
Formule linéaire | CH2=CHO2CCH3 |
Indice de réfraction | 1.396 |
Quantité | 100 mL |