Learn More
Vinblastine sulfate, Tocris Bioscience™
Code produit. 18075112
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Disrupts microtubules
Anticancer agent; microtubule disrupter. Induces apoptosis in cultured hepatocytes and human lymphoma cells. Shown to inhibit autophagosome maturation.
Identifiants chimiques
CAS 143-67-9
Formule moléculaire C46H60N4O13S
Poids moléculaire (g/mol) 909.06
Numéro MDL MFCD08706468,MFCD00082457,MFCD08706468
Clé InChI KDQAABAKXDWYSZ-JKDPCDLQSA-N
Synonyme vinblastine sulfate
CID PubChem 131709225
Nom IUPAC methyl (1R,9R,10S,11R,12R,19R)-11-(acetyloxy)-12-ethyl-4-[(13S,15S,17S)-17-ethyl-17-hydroxy-13-(methoxycarbonyl)-1,11-diazatetracyclo[13.3.1.0⁴,¹².0⁵,¹⁰]nonadeca-4(12),5,7,9-tetraen-13-yl]-10-hydroxy-5-methoxy-8-methyl-8,16-diazapentacyclo[10.6.1.0¹,⁹.0²,⁷.0¹⁶,¹⁹]nonadeca-2(7),3,5,13-tetraene-10-carboxylate; sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)C[C@H]2CN(C1)CCC1=C(NC3=CC=CC=C13)[C@@](C2)(C(=O)OC)C1=CC2=C(C=C1OC)N(C)[C@@H]1[C@]22CCN3CC=C[C@](CC)([C@@H]23)[C@@H](OC(C)=O)[C@]1(O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinblastine sulfate
Quantité 50 mg
Poids de la formule 909.06
Pourcentage de pureté >95%