Learn More
Novus Biologicals™ Vildagliptin anti-diabetic agent
Vildagliptin is a potent inhibitor of dipeptidyl peptidase IV (DPP IV), an enzyme that cleaves glucagon-like peptide 1 (GLP-1) (1).
142.00€ - 297.00€
Spécification
CAS | 274901-16-5 |
---|---|
Contenu et stockage | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Formule moléculaire | C17H25N3O2 |
Pureté | >98% (HPLC); NMR (conforms) |
Source | Synthetic |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18235754
|
Novus Biologicals™
NBP2-62759-20MG |
20 mg |
142.00€
20mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18295143
|
Novus Biologicals™
NBP2-62759-100MG |
100 mg |
297.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PubChem ID: 11077541
Application Notes: May be dissolved in DMSO (45 mg/mL); or DMF (20 mg/mL); or ethanol (20 mg/mL).
Spécification
274901-16-5 | |
C17H25N3O2 | |
Synthetic | |
Poudre |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
>98% (HPLC); NMR (conforms) | |
Vildagliptin anti-diabetic agent |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Vildagliptin anti-diabetic agent