Learn More
Bel-Art™ Tabliers en vinyle Vikem
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
91 cm
107 cm
Description
- Léger et confortable
- En vinyle de 4 mil d’épaisseur
- Bordure en coton cousu pour un maintien sûr de tous les bords
- Attaches solides à l’arrière, doublement renforcées par des œillets métalliques et une triple couche de matériau à la taille
- Non absorbant et résistant aux produits chimiques
Informations sur la commande
Dimensions L x l
Spécification
Spécification
Type | Tablier |
Dimensions | Universal |
Matériau | Vinyle |
Couleur | Transparent |
Jetable | Reusable |
Type de bouchon | Ties |
Stérilité | Non stérile |
Structure | Bordure en coton cousu pour un maintien sûr de tous les bords |
Dimensions (L x l) | 107 x 91 cm (42 x 36 po) |
Longueur (métrique) | 107 cm |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Tabliers en vinyle Vikem >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu