Learn More
ATPG Antibody (OTI2H6), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP2-70233AF350
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18170754
  • 751.00€ / 0.10mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
ATPG Monoclonal specifically detects ATPG in Human, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ATPG
Monoclonal
Alexa Fluor 350
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
ATP5F1C
Full length recombinant protein of human ATPG (NP_001001973) produced in E.coli.
0.1 mL
509.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI2H6
Western Blot, Immunohistochemistry
ATP synthase gamma chain, mitochondrial, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, gamma polypeptide 1, ATP5CATP synthase subunit gamma, mitochondrial, ATP5CL1mitochondrial ATP synthase, gamma subunit 1, F-ATPase gamma subunit
Mouse
Affinity Purified
Primary
Human, Monkey
IgG1