Learn More
Seringues à aiguille amovible
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Microseringue à piston classique
• Ajustement haute précision
• Etanche jusqu'à 3kg/cm2
• Précision ±1%
• Contrôle individuel de chaque seringue en fin de fabrication
• Polissage simultané pour chaque couple cylindre/piston
• Large graduation
• Extrémité grossissante pour une meilleure précision
• Aiguille de rechange
• Microseringue à aiguille amovible
• Aiguille inox 304 vissée. Étanchéité par joint PTFE
• Les seringues peuvent recevoir les aiguilles sélectionnés
• Seringue
• Ajustement haute précision
• Etanche jusqu'à 3kg/cm2
• Précision ±1%
• Contrôle individuel de chaque seringue en fin de fabrication
• Polissage simultané pour chaque couple cylindre/piston
• Large graduation
• Extrémité grossissante pour une meilleure précision
• Aiguille de rechange
• Microseringue à aiguille amovible
• Aiguille inox 304 vissée. Étanchéité par joint PTFE
• Les seringues peuvent recevoir les aiguilles sélectionnés
• Seringue
Spécification
Spécification
| Description | Revêtement d’aiguille : Acier inoxydable |
| Type de produit | Seringue à aiguille |
| Modèle | MSN25 |
| Volume (métrique) | 25 μl |