Learn More
Cytiva Flacons COT certifiés Sievers
Utilisez ces flacons COT certifiés dans les applications pharmaceutiques critiques telles que l’analyse de l’eau selon les méthodes de l’USP et l’EP ainsi que l’analyse de l’eau du réseau municipal. Les flacons COT GE™ certifiés Sievers sont certifiés à faible teneur en COT (inférieure à 10 ppb), garantissant ainsi la qualité de vos mesures de COT.
Marque: Cytiva CHMI90606
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Flacons (COT < 10 ppb) certifiés Sievers
- Flacons en verre de 72 x40 ml avec bouchons et septa revêtus de téflon, 72 par boîte
- Idéal pour les tests de conformité réglementaires stricts
- Nettoyé scrupuleusement dans un environnement ISO 9001 à l’aide d’un processus automatisé et validé
- Fabriqué par le leader mondial de la technologie de mesure des COT et des étalons de COT
- Économique, avec des économies supplémentaires sur les commandes de volume
- Fiable, avec des performances garanties
- Compatible avec la plupart des marques d’analyseurs de COT, notamment Sievers, Shimadzu, OI Analytical, Teledyne-Tekmar et Skalar
Spécification
Transparents | |
40 ml | |
72 |
En verre | |
Certifié pour une utilisation dans des applications critiques, notamment les tests d’eau USP, EP, JP et KP | |
Certification COT (< 10 ppb) |