Learn More
Heidolph instruments MonoBlock pour flacons
Peut accueillir des tubes de réactif de tailles spécifiques sur votre poste de travail d’agitateur magnétique Starfish. Le MonoBlock pour flacons Heidolph™, construit en une seule pièce, est idéal pour les expériences utilisant le même récipient.
Marque: Heidolph instruments 505-80007-00
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 1.81600kg
Description
- Convient à une taille de flacon spécifique.
- Construction monobloc
Spécification
MonoBlock | |
Poste de travail Starfish, agitateurs magnétiques MR-Hei | |
20 flacons de 21 mm | |
115/240 V |