Description
- ND11
- Verre
- Ambré
- Réparés
- Bouchon à sertir
- Orifice central
- aluminium
- Caoutchouc naturel / butyle / TEF
- Vernis transparent
- Shore A 45°
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Vernis transparent | |
Ambré | |
verre | |
100 | |
Bouchon à sertir | |
Oui |
Caoutchouc naturel / butyle / TEF | |
11,6 mm | |
2 ml | |
Aluminium | |
32 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons, à sertissage de 11 mm, en verre, ambrés, bouchon en Al, septum en caoutchouc naturel/PTFE > étiquette, 1,0 mm d’épaisseur, 45° Shore A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu