Learn More
Cole-Parmer™ Supports de pinces de grande capacité
Pour une utilisation avec un ensemble de pinces d’une grande capacité 2195
94.55€
Spécification
Type de produit | Portoir |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Vingt-quatre tubes à centrifuger à fond conique standard de 15 ml |
Matériau | Mousse |
Quantité d’emballage | Pièce |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12517336
|
Cole-Parmer™
2197 |
11.9 cm | 24 tubes à centrifuger standard de 15 ml |
94.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Tapis en mousse robuste
Spécification
Portoir | |
Vingt-quatre tubes à centrifuger à fond conique standard de 15 ml | |
Mousse | |
Pièce |