Learn More
Proteintech Kit de dosage de viabilité/cytotoxicité pour cellules animales vivantes & mortes (calcéine AM, méthode PI)
Le kit de dosage de viabilité/cytotoxicité pour cellules animales mortes / vivantes (calcéine AM, méthode PI) offre une double coloration par fluorescence pour la détection de cellules vivantes et mortes.
Marque: Proteintech PF00007-150T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les deux sondes du kit ont un effet sur la viabilité cellulaire en mesurant l’activité estérase intracellulaire et l’intégrité de la membrane plasmique.
- Ce kit peut être utilisé pour les microscopes à fluorescence, les cytomètres en flux, les lecteurs de microplaques et d’autres systèmes de détection fluorescente.
- Ce kit peut être utilisé pour la plupart des échantillons de mammifères eucaryotes, mais pas pour les champignons et les levures.
Spécification
Cytométrie en flux | |
617 nm, 517 nm | |
150 dosages |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Proteintech Kit de dosage de viabilité/cytotoxicité pour cellules animales vivantes & mortes (calcéine AM, méthode PI) > 150 dosages
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu