Learn More
3M™ Masque antipoussière VFlex™, FFP2, sans valve
Les masques antipoussière 3M™ VFlex™ assurent une protection économique et sont dotés d'un pli en V souple avec un matériau filtrant 3M exclusif favorisant une meilleure respiration. Nos masques sont munis d'une barrette nasale ajustable en métal pour un ajustement personnalisé, et de languettes latérales pour un positionnement simplifié sur votre visage.
655.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Design Type | Pliage à plat |
Jetable | Single-use |
Type de filtre | FFP2 |
Type de produit | Masque respiratoire pour particules |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17971030
|
3M™
7100199151 |
One Size |
655.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17961030
|
3M™
7100199512 |
S |
655.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Bénéficiez d'une protection fiable et économique avec les masques antipoussière 3M™ VFlex™.
- Nos masques respiratoires jetables sont dotés de plis en V extensibles autour de la bouche, pour un confort sans restriction et généreux tout au long de votre travail.
- Ils n'ont qu'un effet minimal sur votre champ de vision et sont fabriqués avec un matériau filtrant 3M exclusif qui facilite votre respiration.
- Le panneau frontal embossé permet au masque de conserver sa forme, tout en vous laissant de l'espace et une plus grande liberté en maintenant le masque éloigné de votre bouche.
- Les languettes latérales vous permettent de mieux le positionner sur le visage, et la barrette nasale intégrée révélée par les détecteurs de métaux assure un port confortable sur une grande variété de visages.
- Ce produit est parfaitement compatible avec les lunettes et les protections auditives 3M, et sa conception rabattable facilite son rangement.
Spécification
Blanc | |
Single-use | |
Masque respiratoire pour particules |
Pliage à plat | |
FFP2 | |
Non |