Learn More
Grant Instruments™ Pompe à turbine verticale, 12 l/min pour les bains et les thermostats à circulation réfrigérés Grant
Faible niveau sonore, conception compacte. Fourni avec raccords de tuyauterie et couvercle spécial pour montage sur cuve, alésage de tuyau 12,7 mm. La pompe à turbine verticale Grant Instruments™ 12 l/min pour bains et thermostat à circulation réfrigérés n’est nécessaire que lorsque l’application exige une pression supérieure à celle délivrée par la pompe interne pour maintenir le débit.
Marque:  Grant Instruments™ VTP2-PLR4
Code produit. 15182605
  • 453.68€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec bains et thermostats à circulation réfrigérés Grant
  • Faible niveau de bruit
  • Conception compacte
  • Fourni avec raccords de tuyauterie et couvercle pour le montage sur la cuve
  • Alésage de tuyau : 12,7mm
  • Pression maximale : 1650 mbar
  • Débit maximal : 12 l/min
Spécification
Spécification
12 l/min
Unité de réfrigération R4
Pompe à turbine verticale
240 V