Learn More
Scientific Industries SI™ Porte-tubes vertical
Aucun accessoire supplémentaire requis. Le porte-tubes vertical Scientific Industries SI™ maintient en place les tubes et microtubes de 15 à 50 ml.
Marque:  Scientific Industries SI™ SI-V525
Code produit. 15527375
  • 166.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Maintient les tubes verticalement
  • Le support se fixe sur n’importe quel agitateur Vortex-Genie 2 et le Vortex-Genie Pulse
  • Optimisé pour un vortex à grande vitesse avec un petit nombre de tubes
  • Aucun accessoire supplémentaire requis
Spécification
Spécification
Tubes, microtubes
Microtubes de 50 ml, 15 ml
Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse
6 tubes de 50 ml, 6 tubes de 15 ml, 12 microtubes