Learn More
Scientific Industries SI™ Support vertical pour microtubes
Aucun accessoire supplémentaire requis. Le support vertical pour microtubes Scientific Industries SI™ permet de maintenir en place des microtubes.
Marque:  Scientific Industries SI™ SI-V209
Code produit. 15587365
  • 132.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Maintient les tubes verticalement
  • Le support se fixe sur n’importe quel agitateur Vortex-Genie 2 et le Vortex-Genie Pulse
  • Optimisé pour un vortex à grande vitesse avec un petit nombre de tubes
  • Aucun accessoire supplémentaire requis
Spécification
Spécification
Mélangeur Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse
9