Learn More
Fisherbrand™ Système Verti-Gel™ Mini Tetrad PAGE
Système durable et étanche pouvant accueillir jusqu’à quatre gels.
631.00€ - 877.00€
Spécification
L’appareil peut contenir | 80 échantillons, 20 échantillons par gel |
---|---|
Type | Mini-système PAGE tétrade Verti-Gel |
Matériau | Moulé par injection |
Nbre de gels | 4 |
Volume (métrique) du tampon | 250 à 1 200 ml |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Épaisseur (métrique) de l’entretoise | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Épaisseur (métrique) de l’entretoise | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15126624
|
Fisherbrand™
FCVS10TETRAD1CBS |
Avec module de transfert 100 x 100 mm, espaceur de 1 mm, peigne de 1 mm | Module de transfert 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, quatre plaques entaillées/ordinaires avec espaceur de 1 mm, quatre plaques, quatre peignes à 12 puits d’épaisseur 1 mm, quatre cassettes, huit tampons | Espaceur de 1 mm |
877.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15146624
|
Fisherbrand™
FCVS10TETRAD1.5 |
Avec pinces coulissantes 100 x 100 mm, espaceur collé de 1,5 mm, quatre peignes de 12 puits de 1,5 mm | Pinces coulissantes 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceurs liés de 1,5 mm, quatre plaques entaillées, quatre peignes à 12 puits d’épaisseur 1,5 mm | Espaceur lié de 1,5 mm |
631.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Structure moulée par injection
- Compatible avec tous les gels précoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
- Faibles volumes de tampon
- Modules interchangeables pour électrophorèse IEF/D2 et électrotransfert dans un réservoir universel
Spécification
80 échantillons, 20 échantillons par gel | |
Moulé par injection | |
250 à 1 200 ml |
Mini-système PAGE tétrade Verti-Gel | |
4 | |
190 x 130 x 150 mm |