Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Kit, SYBR Green, ROX
Description
Le kit de RT-qPCR ROX en 1 étape Thermo Scientific Verso pour la chimie SYBR Green, offre un moyen simple et rapide de détecter l’ARNm.
Un activateur RT en option est également fourni et peut être utilisé pendant l’étape RT pour éliminer toute contamination de l’ADN, éliminant ainsi la nécessité d’un traitement par DNase I. Tous les kits de RT-qPCR en 1 étape Verso intègrent un colorant inerte pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le master mix en distribuant rapidement, facilement et de manière infaillible.
Dans une approche de RT-qPCR en 1 étape, l’étape RT et les étapes qPCR sont exécutées dans un seul tube (RT-qPCR en 1 étape). L’adoption d’une approche en 1 étape est idéale pour l’optimisation de la séquence d’amorce et la collecte de données comparatives dans des expériences qui ne nécessitent pas de stockage d’ADNc ultérieur. Cette approche minimise le risque de contamination. Des améliorations de la reproductibilité peuvent être observées en raison d’une réduction de la manipulation des échantillons.
Les kits de RT-qPCR en une étape Verso pour la chimie SYBR Green sont compatibles avec tous les principaux thermocycleurs en temps réel.
• Avec SYBR™ Green et ROX inclus dans le mélange réactionnel, concentration standard
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : •1 mélange enzymatique Verso de 50 μl •1 séquence activatrice de RT 250 μl •2 x 1,25 ml de mélange ROX qPCR SYBR en une étape 2X Conserver à -20°C |
| Méthode de détection | SYBR |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™ |
| Gamme de produits | Verso |
| Type de produit | Kit de RT-qPCR en 1 étape |
| Quantité | 200 reactions |
| Suffisant pour | 200 réactions |
| Afficher plus |