Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchon à jupe en silicone Versilic™
Utilisez ces bouchons pour la biologie, la microbiologie et l’hématologie, ainsi que pour les sciences alimentaires, les dispositifs techniques, médicaux et hospitaliers. Les bouchons à jupe en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ sont particulièrement adaptés à tous les types de travaux de culture tissulaire.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 46702510
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
- Bouchons à jupe rabattable en deux parties
- Conçu avec un joint double pour conserver le contenu du récipient en sécurité
- Idéal pour sécuriser les récipients en verre, en métal et en plastique
- La partie inférieure saisit l’extérieur du récipient et le bouchon creux supérieur comporte des dentelures annulaires pour fournir un joint étanche au bord
- La section supérieure du bouchon creux peut être perforée pour extraire le contenu sans enlever le bouchon et reste étanche même après plusieurs perforations
- Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture des tubes et flacons
- Inodore, sans goût, non adhérent et résistant au vieillissement
- Non toxique, biologiquement neutre
- Homologué FDA/BGA
- Pour les tubes à essai
- Facile à installer
Spécification
Bouchon à jupe | |
10/boîte | |
–60 à 200°C |
20.9 à 26.4 mm | |
Silicone |