Learn More
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-well, domed cap strips
Tapis flexibles de barrettes de bouchons bombés plats pour PCR ou de barrettes de bouchons ultra-transparents pour applications de qPCR, à utiliser avec des plaques PCR Thermo Scientific à 96 puits et des barrettes de tubes.
75.50€ - 240.00€
Spécification
Couleur | Transparents |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Nbre de puits | 96 |
Format | Barrettes de 8 bouchons bombés |
Type de produit | Barrette de bouchon pour plaque PCR |
Code produit | Marque | Description | Color | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Color | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15234574
|
Thermo Scientific™
AB1810 |
25 |
75.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15234447
|
Thermo Scientific™
AB1810100 |
100 |
240.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les tapis Thermo Scientific VersiCap sont uniques ; chaque barrette de huit bouchons est reliée aux autres, formant ainsi le format familier ANSI 12 x 8 ou à 96 puits. Les petits points de déchirure entre les bandes permettent de séparer une seule bande ou autant de bandes que nécessaire pour chaque expérience.
Les tapis Thermo Scientific VersiCap sont uniques ; chaque barrette de huit bouchons est reliée aux autres, formant ainsi le format familier ANSI 12 x 8 ou à 96 puits. Les petits points de déchirure entre les barrettes permettent de séparer une seule barrette ou autant de barrettes que nécessaire pour chaque expérience.
Points clés
- Plusieurs barrettes de bouchons peuvent être appliquées en même temps lors de l’étanchéité des plaques qPCR, réduisant ainsi le temps de configuration
- Plus besoin de couper les joints adhésifs
- Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits Thermo Scientific ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
- PCR
- qPCR / PCR en temps réel
Résistance autoclavable : Validée
Résistance au DMSO (100 %) : validée
Résistance à l’éthanol : validée
Résistance aux irradiations aux rayons gamma : validée
Dangereux : non
Résistance à l’isopropanol : validée
Stockage à long terme : validé
PCR (bain-marie compris) : validée
Détachable : validé
Perçable : déconseillé
Bouchons ultra-transparents pour qPCR : validés
Bouchons plats ou bombés : déconseillés
Refermable : validé
Plage de température d’étanchéité : −20°C à +120°C
Durée de conservation : 60 mois
Conditions d’expédition : température ambiante
Conditions de stockage : température ambiante
Résistance à l’irradiation UV : Testé avec succès
- PCR
- qPCR / PCR en temps réel
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase
Specifications
Transparents | |
96 | |
Barrette de bouchon pour plaque PCR | |
Oui | |
Plaque 96 puits |
Polypropylène | |
Barrettes de 8 bouchons bombés | |
VersiPlate | |
-20°C à +120°C |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.