Learn More
Ansell Edmont™ Gants en nitrile bleu clair VersaTouch™ série 92-481
Description
- Finition texturée sur les doigts
- Préhension améliorée
- Sans caoutchouc naturel
- Adaptés aux applications impliquant un contact avec toutes les denrées alimentaires grasses
- Résistance exceptionnelle aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel
- Non poudrés
- Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
Applications :
- Toutes les étapes finales de transformation de la viande ou du poisson
- Chambres à environnement contrôlé
- Repas préparés
- Transformation de produits laitiers
- Restauration
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 374 |
Matériau | Nitrile |
Type de produit | Gants en nitrile |
Épaisseur (métrique) | 0.12 mm |
À utiliser avec (application) | Pour toutes les étapes finales de transformation de la viande ou du poisson, les chambres à environnement contrôlé, la restauration, la transformation de produits laitiers |
Quantité | 100 paires |
Résistant à | Mécanique et chimique |
Séries | 92-481 |