Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en fibre de Dyneema™ Versatouch™ série 72-286
Résistance exceptionnelle aux coupures, confort et la durabilité. Conviennent au contact avec toutes les denrées alimentaires.
191.00€
Spécification
Matériau arrière | Fibre de Dyneema™ |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 388 : 254X |
Matériau de la manchette | Fibre de Dyneema™ |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Type de manchette de gant | Maille |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12639761
|
Ansell™
72286060 |
6 |
191.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12629761
|
Ansell™
72286100 |
10 |
191.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12649761
|
Ansell™
72286070 |
7 |
191.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12669761
|
Ansell™
72286090 |
9 |
191.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12659761
|
Ansell™
72286080 |
8 |
191.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Lavables jusqu’à 90°C
- Confort et durabilité
- Structure en maille
- Doublure Dyneema™ en fibre de verre / PP
- Manchettes maillées
Specifications
Fibre de Dyneema™ | |
Fibre de Dyneema™ | |
Maille | |
Fibre de Dyneema™ | |
Résistance aux coupes |
Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 388 : 254X | |
Gants de poids moyen | |
Fibre de Dyneema™ | |
72 paires |