Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en fibre de Dyneema™ Versatouch™ série 72-286
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Description
- Lavables jusqu’à 90°C
- Confort et durabilité
- Structure en maille
- Doublure Dyneema™ en fibre de verre / PP
- Manchettes maillées
Spécification
Matériau arrière | Fibre de Dyneema™ |
Certifications/Conformité | Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 388 : 254X |
Matériau de la manchette | Fibre de Dyneema™ |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Dimensions | 9 |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | Fibre de Dyneema™ |
Doublure | Fibre de Dyneema™ |
Quantité | 72 paires |
Résistant à | Résistance aux coupes |