Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Code produit. 15878831 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
6 paires
Code produit. 15878831
Marque: Ansell™ 62401110
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gant de protection industrielle
  • Confortable pour une utilisation intensive.
  • Très bonne souplesse.
  • Revêtement étanche aux liquides.
  • Excellente isolation thermique dans des conditions chaudes (jusqu’à 250°C) ou froides (jusqu’à -20°C).
  • Ne pas utiliser en contact avec des objets pointus.
  • Ne pas utiliser avec une machine rotative dans laquelle le gant peut être pris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Matériau arrière Latex de caoutchouc
Certifications/Conformité EN388:2003/3231, EN374:2003 / Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011
Chlorinated No
Classification Catégorie III
Zone enduite entièrement enduit
Matériau de la manchette Latex de caoutchouc naturel
Description Gant de protection industrielle
Applications Industrial
Coating Material Latex de caoutchouc naturel
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating niveau 2
Jetable Non
Finition externe Latex de caoutchouc naturel
Finger Thickness (English) 0.0868 in.
Finger Thickness (Metric) 2.21 mm
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Rubber Latex
Palm Thickness (English) 0.0866 in.
Palm Thickness (Metric) 2.20 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Chemical and Liquid Protection Gloves
Dimensions 11
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 1,35 mm
Épaisseur (métrique) 1.35 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Type de doigt Doigt complet
À utiliser avec (application) Protection contre les produits chimiques et les liquides
Couleur de manchette de gant Bleu
Type de manchette de gant Revêtement lisse, manchette à bord dentelé
Grip Design Crinkle Finish
Couleur de l’ourlet Bleu
Matériau de revêtement Jersey de coton
Doublure Lined
Modèle 62-401
Type d’emballage 6 paires dans un sachet, 8 sachets dans un carton
Quantité 48 paire
Séries Série VersaTouch
Indice de déchirure 3
Dimensions (L x l) 320 x 135 mm
Longueur (impériale) 320 mm
Largeur (métrique) 135 mm
Poids (métrique) 120 g