Learn More
Ansell Edmont™ Gants pour immersion en latex de caoutchouc naturel Versatouch™ série 62-210
47.98 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Taille : 9
Description
- Gants pour immersion
- Protection contre les liquides et les produits chimiques
- Latex de caoutchouc naturel bleu renforcé
- Doublure intégrée pour un plus grand confort lors de l’utilisation
- Très bonne résistance à l’abrasion et aux déchirures
- Permet un contact jusqu’à 100°C
Applications :
- Manipulation de denrées alimentaires
- Préparation, traitement et manipulation de denrées alimentaires
- Services d’entretien
- Détergents et liquides de nettoyage
Spécification
Couleur | Bleu |
Matériau | Latex |
Épaisseur (métrique) | 1,2 mm |
Séries | 62-210 |
Longueur (métrique) | 300 mm |