Learn More
Ansell™ Gants en nitrile vert Versatouch™ série 37-646
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
12
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- 100 % sans latex
- Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
- Composé de nitrile à haute performance pour une flexibilité et une dextérité accrues, même dans les environnements froids
- Offrez une préhension inégalée dans des conditions humides et grasses grâce au modèle de préhension en forme de losange et en relief
- Formule sans latex : aucun risque d’allergies de type I
- Non floqué : pour éviter tout risque de contamination des aliments
- Possèdent des propriétés mécaniques supérieures par rapport aux gants en caoutchouc naturel
Applications :
- Désossage
- Dégraissage et épluchage
- Marinage
- Emballage des filets et de la viande hachée
- Coupe primaire
- Tranchage, découpage et achats
- Cuisson à la vapeur, friture et rôtissage
- Stockage des viandes conditionnées
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003 , EN 374:2003 |
Couleur | Vert |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 10 |
Épaisseur (impériale) | 11 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,28 mm |
Type de manchette de gant | Structuré |
Modèle | 37-646_10 |
Séries | 37-646 |