Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile bleu VersaTouch™ série 37-520
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
10,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Conditionnement:
12 paires
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Gant de formule en nitrile en coton 100 % à intérieur ouaté
- Modèle de préhension surélevée supérieure pour des manipulations en toute sécurité
- Excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques huileux
- Flexibilité et excellente dextérité.
Applications :
- Industrie de l’impression
- Assemblage
- Transformation des aliments
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 288:2003 , EN374:2003 |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | 10,5 |
| Épaisseur (métrique) | 0,35 mm |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Modèle | 37-520_10.5 |
| Séries | 37-520 |
| Longueur (métrique) | 345 mm |