Learn More
Ansell™ Gants immergeables en nitrile bleu VersaTouch™ série 37-501
Click to view available options
Dimensions:
10.5
6.5
7.5
8.5
9,5
Description
- Excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques huileux
- Très bonne résistance à l’abrasion
- Souples et confortables pour une excellente dextérité
- Type de manchette de gants
- Excellente préhension grâce aux formes de losanges en relief
- Non poudrés
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE, EN374-3:2003, CATÉGORIE III |
Classification | EPI catégorie III |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Finition externe | Relief en forme de diamants |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Poudrés |
Type de produit | Gant Versatouch |