Learn More
Ansell™ Gants en PVC bleu VersaTouch™ série 23-201
Gant en PVC à manche longue confortable offrant une excellente dextérité et flexibilité, même à basse température.
164.00€
Spécification
Matériau arrière | PVC |
---|---|
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III, marquage CE, EN 374, EN 388 : 4121 |
Matériau de la manchette | PVC |
Coating Material | PVC |
Type de produit | Gants |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15361005
|
Ansell™
23201100 |
10 |
164.00€
6 paires |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15341005
|
Ansell™
23201080 |
8 |
164.00€
6 paires |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15331005
|
Ansell™
23201070 |
7 |
164.00€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15351005
|
Ansell™
23201090 |
9 |
164.00€
6 paires |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La finition sablée rugueuse offre une bonne préhension sur les surfaces humides
- Le revêtement en PVC souple sur les gants offre une excellente dextérité et flexibilité à basses températures
- La finition rugueuse enduite facilite et sécurise la manipulation des matériaux humides et glissants
- Le manchon thermoscellé offre une résistance liquide et protège des poussières uniquement
Applications :
- Manipulation de produits chimiques
- Raffinage de produits chimiques
- Nettoyage
- Travaux de construction
- Transformation de produits laitiers
- Transformation du poisson
- Traitement des fruits et légumes
- À usage général
- Services d’entretien
- Petites tâches d’assemblage
- Entretien
- Raffinage d’huile et d’essence
Spécification
PVC | |
PVC | |
Gants | |
4 mm | |
Coton | |
Produits chimiques et liquides |
Normes CATÉGORIE III, marquage CE, EN 374, EN 388 : 4121 | |
PVC | |
23-201 | |
Manchon thermoscellé | |
72 paires | |
23-201 |