Learn More
3M™ Accessoire pour système de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR-600, dispositif turbo à adduction d’air, TR-602E
Code produit. 15529305
Click to view available options
:
Dispositif turbo à adduction d’air, TR-602E
Code produit. 15529305
Marque: 3M™ 7100035056
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation avec la série 3M™ Versaflo™ TR-600. Accessoire PAPR 3M Versaflo™ TR-600, unité turbo à air comprimé, TR-602E inclut l’indicateur de débit d’air (TR-971) et le pare-étincelles (TR-662 x2).
  • Comprend un indicateur de débit d’air (TR-971) et un pare-étincelles (TR-662 x 2)
  • Débit d’air confortable - L’utilisateur peut choisir entre trois débits d’air pour un confort optimal. Le débit d’air contrôlé assure un débit constant lorsque la batterie se décharge ou lorsque le filtre se charge de particules
  • L’écran affiche l’état de charge de la batterie et l’état de remplissage du filtre à particules pendant l’utilisation
  • L’état de charge est également indiqué par l’affichage LED de la batterie
  • Alarme sonore, visuelle et vibratoire électronique en cas de batterie faible et/ou de débit d’air faible
  • Aucun calibrage du turbo par l’utilisateur n’est nécessaire
  • Deux options de ceinture disponibles : Ceinture facile à nettoyer - ceinture submersible avec des surfaces lisses permettant un nettoyage approfondi et aisé ; Ceinture très résistante - pour des travaux réalisés dans un environnement chaud ou difficile, offre une plus grande durabilité et une meilleure résistance aux étincelles et aux flammes
  • Conforme à la norme EN 12941 classe TH2 ou TH3 en fonction du casque.
  • Bouchons d’entrée pour une immersion et un nettoyage complets, conforme aux normes IP54 et IP67 pour une utilisation dans une douche de décontamination et une immersion temporaire en utilisant les bouchons de nettoyage et de stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Unité turbo d’air motorisée
À utiliser avec (équipement) 3M Versaflo série TR-600
Comprend Indicateur de débit d’air (TR-971) et pare-étincelles (TR-662 x2)
Modèle TR-602E
Poids (métrique) 670 g