Learn More
3M™ Kit prêt à l'emploi médical pour appareil respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR-300E+ HKL
Les kits prêts à l'emploi constituent une façon simple et pratique d'acquérir un système de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-300+.
Marque: 3M™ 7100233765
980.92 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le TR-300E+-EC : Pour une utilisation dans des applications où il est important de pouvoir nettoyer facilement le système de l'appareil respiratoire à ventilation assistée
- Le TR-300E+-HIK : Pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles nécessitant une protection de la tête intégrée
- TR-300E+-HKL : pour une utilisation dans les établissements de santé
- Travaillez à votre rythme - Le débit d'air réglable vous permet de contrôler votre confort
- Turbocompresseur d'air à plusieurs vitesses avec une batterie longue durée, une charge rapide et donc des temps d'arrêt réduits
Spécification
9 to 12 hr. | |
PARTICULES | |
PAPR Healthcare Systems and Kits | |
TR-3712E Filter | |
No |
High Capacity Lithium Ion - Rechargeable | |
Noir | |
One Size | |
S-133L Headcover |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
CE_17887593_EN.pdf
Taille: 825.4 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Kit prêt à l'emploi médical pour appareil respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR-300E+ HKL > Product Type: PAPR System Kit, Color: Black, Model: TR-300E+ HKL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu