Learn More
3M™ Versaflo™ PAPR Breathing Tube Covers
PAPR disposable breathing covers are designed to help keep Versaflo™ PAPRs clean from debris.
Marque: 3M™ 7100260719
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquées à partir d’un matériau résistant aux liquides et dotées de Fermetures éclair pour un enfilage et un retrait pratiques
- Fenêtre en plastique transparent pour la visualisation des commandes et l’activation des boutons
- Permet de maintenir le PAPR exempt de débris
- Compatible avec les systèmes PAPR Versaflo™ PAPR
- Apprécié pour les applications de pulvérisation de peinture
- Fabriqués avec des composants exempts de latex de caoutchouc naturel
Spécification
Plastique | |
Protège le ventilateur du PAPR des poussières et des débris | |
TR-381 |
Protection pour tube respiratoire | |
PAPR TR-300+ | |
10/Carton |