Learn More
3M™ Versaflo™ M-200 Series Faceshield
Versaflo™ M-200 Series Faceshields are lightweight and compact, offering integrated protection against dust, spraying, and chemical processing. Supplied with various faceseal options. Feature an adjustable textile harness and airflow deflector. Can be used with 3M™ PAPR and SAR Systems.
281.00€ - 332.00€
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)
Certifications/Conformité EN 166:2001, EN 14594 3B, EN 12941 TH2/TH3, approuvé CE
Couleur Gris clair
Jetable Reusable
Matériau Polyéthylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Modèle Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Comprend Prix Quantité et disponibilité  
16468339
Afficher les documents
3M™
7100140471
M-206 Comfort Faceseal Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
17247660
Afficher les documents
3M™
7100140472
M-207 Revêtement en poly résistant aux flammes M-207 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Product Type: Faceshield
  • Material: Polyethylene
  • Color: Light Grey
  • Dimensions (L x W x H): 343 mm x 343 mm x 248 mm
  • Weight (Metric): 591 g
  • Features: Chemical and Scratch Resistant Lenses, Large Viewing Area, Lightweight, Easy Visor Replacement System
  • Protection Level: NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)
  • Specifications: CE Approved, EN 12941 TH2/TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001
  • Environmental Conditions: High Mobility Required
  • Hazard Type: Gas, Vapour and Particulates, Liquid Splash, Low Energy Flying Particles / Dust
  • For Use with (Equipment): 3M™ PAPR and SAR Systems
  • For Use with (Applications): Construction, Transportation, Automotive, Metal Production and Fabrication, Paint Spraying
Spécification
Spécification
NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)
Gris clair
Polyéthylène
Construction, Transportation, Automotive, Metal Production and Fabrication, Paint Spraying
Non stérile
Oui
13.5 in.
13.5 in.
9.8 in.
1.3 lb.
EN 166:2001, EN 14594 3B, EN 12941 TH2/TH3, approuvé CE
Reusable
Faceshield
3M PAPR and SAR Systems
Textile
343 x 343 x 248 mm
343 mm
0,343 m
0,248 m
591 g