Learn More
3M™ Gaines de tuyaux respiratoires Versaflo™ série BT
Click to view available options
:
Jetable
Description
- Bouchon de tuyau respiratoire jetable pour tuyaux respiratoires de série BT
- Le raccord rapide permet de connecter et déconnecter le tuyau d'une seule main
- Aide aux opérations de nettoyage et de décontamination
- Pour tuyaux respiratoires 3M™, série BT
Spécification
Spécification
| Type de produit | Gaines de tuyaux en plastique jetables |
| À utiliser avec (équipement) | Tuyaux respiratoires Versaflo série BT |
| Quantité | 5/Bte |