Learn More
Vermiculite, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15698360 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kg
Conditionnement:
9.40kg
Code produit. 15698360
Marque: Honeywell-Fluka 3297709.4KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Morceaux de couleur beige
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vermiculite
Point de fusion 1000°C
Couleur Brun clair
Quantité 10 kg
CAS 1318-00-9
Conditionnement Sachet en papier / poly
Numéro MDL MFCD00132837
Numéro UN NONH for all modes of transport