Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 96-well Fast
Six blocs de température indépendants qui permettent un contrôle précis de votre optimisation PCR
12620.00€
Spécification
Format | 0.1 mL Tubes, 96-well Plate |
---|---|
Précision thermique | ±0,25°C (35°C à 99,9°C) |
Montée en température des échantillons | ±4.25°C/sec. |
Plage de températures (métrique) | 4°C to 99.9°C |
Plage de volume de réaction | 10 to 30 μL |
Code produit | Marque | Garantie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Garantie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12323653
|
Applied Biosystems™
4375305 |
Garantie limitée |
12620.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Thermocycleur Veriti™• Veriti™ 96 x 0,1mL Fast
Spécification
0.1 mL Tubes, 96-well Plate | |
±4.25°C/sec. | |
10 to 30 μL | |
Thermocycleur Veriti | |
Rapide, standard | |
100/240 V | |
5.0°C/sec. | |
0°C à 100°C | |
Redémarrage automatique (après des pannes de courant), protection contre l’écrasement du programme | |
USB et intégré | |
96 puits format rapide, 0,1 ml, Veriflex 6 zones |
±0,25°C (35°C à 99,9°C) | |
4°C to 99.9°C | |
Compatible avec le haut débit | |
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) | |
Hauteur :24,5 cm (9,6 po), largeur :23,7 cm (9,3 po), profondeur :48,5 cm (19,1 po) | |
Veriti™ | |
Thermocycleur | |
PCR | |
5°C/s (bloc), 4,25°C/s (échantillon) | |
11,4 kg (25 lb.) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.