Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 60-well
Offre un format de 0,5 ml pour accueillir de plus grands volumes de réaction
2472.50€
Spécification
Format des blocs | Non-interchangeable |
---|---|
Format | Tubes de 0,5 ml |
Montée en température des échantillons | ±2,7°C⁄s |
Plage de températures (métrique) | 4,0 à 99,9 °C |
Plage de volume de réaction | 25 à 100 μl |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12343653
|
Applied Biosystems™
4384638 |
Thermocycleur à 60 puits Veriti |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Thermocycleur Veriti™• Veriti™ 60 x 0,5mL Fast
Spécification
Non-interchangeable | |
±2,7°C⁄s | |
25 à 100 μl | |
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) | |
Tubes de 1 x 60 puits x 0,5 ml | |
Veriti™ | |
Couleur VGA 32k 6,5 po avec écran tactile | |
PCR | |
USB | |
USB et intégré | |
Menu commandé par écran tactile |
Tubes de 0,5 ml | |
4,0 à 99,9 °C | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Étalon | |
100/240 V | |
3,3°C⁄s | |
0°C à 100°C | |
Redémarrage automatique (après des pannes de courant), protection contre l’écrasement du programme | |
3,3°C/s (bloc), 2,7°C/s (échantillon) | |
Tubes de réaction faciles à manipuler pour des réactions de grand volume |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.