Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 384-well
Code produit. p-7180668 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12353653
Marque: Applied Biosystems™ 4388444
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Associe le débit nécessaire aux grandes expériences avec la fiabilité éprouvée des instruments Applied Biosystems
Caractéristiques principales
  • Interface à écran tactile couleur pratique qui accélère la configuration et l’utilisation
  • Transférez les protocoles, sauvegardez les protocoles et les configurations système à l’aide d’un port USB
  • Mettez en réseau jusqu’à 12 instruments à l’aide de câbles Ethernet standard et d’un routeur (non fourni)
  • À partir d’un instrument Veriti en réseau unique, démarrez un cycle sur 12 systèmes Veriti au maximum
  • Le logiciel de gestion à distance VeritiLink™ en option permet aux utilisateurs de gérer à distance plus de 50 cycleurs à partir d’un PC ou d’un téléphone compatible avec Internet
Haut débit
  • Les instruments évacuent l’air de l’avant vers l’arrière, ce qui permet de placer les instruments à côté de l’autre et de gagner de la place dans le laboratoire
  • Le réglage d’incubation peut être utilisé à la fin d’un cycle, de sorte que le bloc isotherme maintient une température définie et que la plaque puisse être récupérée à la convenance de l’utilisateur
Contrôle pratique
  • Une interface utilisateur puissante, mais simple, est pilotée par un écran tactile couleur VGA de 16,51 cm (6,5 po)
  • Le grand écran permet de visualiser facilement les fichiers de température
  • Les grands boutons de navigation permettent une configuration et une navigation sans stylet ni souris
Configuration rapide
  • Pour une configuration rapide, sélectionnez l’une des méthodes préprogrammées
  • Des programmes personnalisés peuvent également être saisis via l’interface utilisateur
  • Les programmes peuvent être enregistrés sur l’instrument ou sur une clé USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Plaque à 384 puits
Précision thermique ±0,25°C (35°C à 99,9°C)
Montée en température des échantillons ±3,1°C⁄s
Plage de températures (métrique) 4,0 à 99,9°C
Plage de volume de réaction 5 à 20 μl
Contenu et stockage Thermocycleur à 384 puits Veriti™
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur Veriti
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Étalon
Dimensions Hauteur :24,5 cm (9,6 po), largeur :23,7 cm (9,3 po), profondeur :48,5 cm (19,1 po)
Capacité 384 x 0,02 ml
Tension 100 à 240 V
Gamme de produits Veriti
Pic de montée en température du bloc 3,7°C⁄s
Type d’affichage Couleur VGA 32k 6,5 po avec écran tactile
Type de produit Thermocycleur
Hauteur (impériale) 9,6 in
Profondeur (impériale) 19,1 in
Hauteur (métrique) 24,5 cm
Largeur (métrique) 23,7 cm
Largeur (impériale) 9,3 in
Profondeur (métrique) 48,5 cm
Gamme de températures 0°C à 100°C
À utiliser avec (application) PCR
Programmes Redémarrage automatique (après des pannes de courant), protection contre l’écrasement du programme
Interface utilisateur USB
Montée en température max. 3,7°C/s (bloc), 3,1°C/s (échantillon)
Mémoire USB et embarqué
Remarques Système de bloc simple à haut débit optimisé pour les réactions de faible volume
Calculateur Tm Menu commandé par écran tactile
Poids 11,4 kg (25 lb.)
Configurations des blocs 384 puits, 0,02 ml