Learn More
Unity Lab Services™ Vérification d'une Micropipette Monocanal
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
Marque: Unity Lab Services™ UMV-P9316
Code nomenclature Nacres: ND.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Comprenant :
Nettoyage externe
Le contrôle des volumes délivrés selon le référentiel NF EN ISO 8655
en 10 x 3 volumes sans changement de cône.
La rédaction du constat de vérification.
Le rapport ne sera pas rendu sous accréditation, et ne sera ni présumé
conforme à notre référentiel d’accréditation, ni couvert par les accords
de reconnaissance internationaux.
Délai moyen: 2 semaines.
Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au
format pdf envoyée par email à l’adresse communiquée par vos soins, ceci
afin de garantir la confidentialité.
Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut
''convention de preuve'' par laquelle vous acceptez ces modalités de
transmission.
Spécification
Micropipette Monocanal | |
Rapport de vérification |