Learn More
Unity Lab Services™ Rapport de Vérification Bain à Sec
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
Marque: Unity Lab Services™ UMV-P932P
Code nomenclature Nacres: ND.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Contrôle des spécifications de l'équipement dont:
Stabilité,
Homogénéité,
Ecart de consigne et d'indication si existant.
Mesures effectuées simultanément en 5 points du bloc (une centrale et 4
aux 4 extrémités du bloc).
Prestation réalisée avec des équipements de référence raccordés aux
étalons nationaux.
Rédaction du rapport.
Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au
format pdf envoyée par email à l’adresse communiquée par vos soins, ceci
afin de garantir la confidentialité.
Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut
''convention de preuve'' par laquelle vous acceptez ces modalités de
transmission.
Spécification
Bain à Sec | |
Rapport de vérification |