Learn More
Unity Lab Services™ Vérification Burette
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
Marque: Unity Lab Services™ UMV-P938W
Code nomenclature Nacres: ND.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.00001kg
Description
Comprenant :
Le nettoyage externe.
Le contrôle des volumes délivrés en 3 volumes 5 pesées.
Le jugement de conformité selon les critères de la NF EN ISO 8655-3.
La rédaction du constat de vérification.
Délai moyen: 2 semaines.
Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au
format pdf envoyée par email à l’adresse communiquée par vos soins, ceci
afin de garantir la confidentialité.
Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut
''convention de preuve'' par laquelle vous acceptez ces modalités de
transmission.
Spécification
Burettes | |
Rapport de vérification |