Learn More
Vératraldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418993
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Veratraldehyde was used in the preparation of 4-chloromethyl-2-(dimethoxyphenyl)-1,3-dioxolane. It was used in the synthesis of (+)-lithospermic acid, having anti-HIV activity. It forms 1:1 inclusion complexes with cyclodextrins. It reacts with 3-acetyl-2,5-dimethythiophene to yield chalcone dye, (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2,5-dimethylthiophen-3-yl)prop-2-en-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le vératraldéhyde a été utilisé dans la préparation du 4-chlorométhyl-2-(diméthoxyphényl)-1,3-dioxolane. Il a été utilisé dans la synthèse de l’acide (+)-lithospermique, ayant une activité anti-VIH. Il forme des complexes d’inclusion 1:1 avec les cyclodextrines. Il réagit avec le 3-acétyl-2,5-diméthythiophène pour donner du colorant chalcone, (2E)-3-(3,4-diméthoxyphényl)-1-(2,5-diméthylthiophèn-3-yl)prop-2-en-1-one.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Librement soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-14-9
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00003363
Clé InChI WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme veratraldehyde, veratric aldehyde, methylvanillin, vanillin methyl ether, veratral, veratryl aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dimethoxy, veratrum aldehyde, p-veratric aldehyde, 4-o-methylvanillin
CID PubChem 8419
ChEBI CHEBI:17098
Nom IUPAC 3,4-diméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Veratraldehyde
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’ébullition 281°C
Point d’éclair 112°C (233°F)
Quantité 100 g
Beilstein 473899
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9951
Informations sur la solubilité Soluble in water. Freely soluble in alcohol and ether.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%